Tisk…
3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0021-1G PC0021-5G
APOSPC0021-1GEA 3110 CZK
APOSPC0021-1G APOSPC0021-5G
3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631327
CAS číslo: 261762-55-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III