Tisk…
2-Chloro-3,6-difluorophenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0020-1G PC0020-5G PC0020-25G
APOSPC0020-1GEA 1620 CZK
APOSPC0020-1G APOSPC0020-5G APOSPC0020-25G
2-Chloro-3,6-difluorophenylacetonitrile 98%
2-Chloro-3,6-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631447
CAS číslo: 261762-54-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III