Tisk…
(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0018-1G PC0018-5G PC0018-10G
APOSPC0018-1GEA 3110 CZK
APOSPC0018-1G APOSPC0018-5G APOSPC0018-10G
(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₅ClF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631328
CAS číslo: 261762-53-2