Tisk…
(2-Chloro-3,6-difluorophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0017-1G PC0017-5G PC0017-100MG
APOSPC0017-1GEA 3310 CZK
APOSPC0017-1G APOSPC0017-5G APOSPC0017-100MG
(2-Chloro-3,6-difluorophenyl)acetic acid
(2-Chloro-3,6-difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₅ClF₂O₂
Bod tání: 136…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631448
CAS číslo: 261762-52-1