Tisk…
3-Chloro-2,6-difluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0015-25G PC0015-5G PC0015-100G
APOSPC0015-25GEA 10150 CZK
APOSPC0015-25G APOSPC0015-5G APOSPC0015-100G
3-Chloro-2,6-difluorophenol 98%
3-Chloro-2,6-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃ClF₂O
MW: 164,54 g/mol
Bod varu: 195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631330
CAS číslo: 261762-51-0
UN: 3261
ADR: 8,III