Tisk…
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0014-5G PC0014-1G
APOSPC0014-5GEA 4530 CZK
APOSPC0014-5G APOSPC0014-1G
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 95%
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01317834
CAS číslo: 168833-77-0