Tisk…
2-Chloro-3,6-difluorocinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0010-1G PC0010-10G PC0010-5G
APOSPC0010-1GEA 1240 CZK
APOSPC0010-1G APOSPC0010-10G APOSPC0010-5G
2-Chloro-3,6-difluorocinnamic acid 97%
2-Chloro-3,6-difluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₅ClF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631464
CAS číslo: 261762-48-5