Tisk…
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0008-1G PC0008-5G PC0008-25G
APOSPC0008-1GEA 662 CZK
APOSPC0008-1G APOSPC0008-5G APOSPC0008-25G
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluene 98%
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
MW: 241.46
Bod varu: 218
Bod tání: 50
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631446
CAS číslo: 90292-67-4
UN: 3265
ADR: 8 II