Tisk…
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3-Chloro-2,6-difluorophenyl)methanamine
PC0007-10G PC0007-5G PC0007-1G
APOSPC0007-10GEA 8100 CZK
APOSPC0007-10G APOSPC0007-5G APOSPC0007-1G
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆ClF₂N
MW: 177.5800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631388
CAS číslo: 261762-46-3
UN: 2735
ADR: 8 III