Tisk…
2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0006-5G PC0006-1G PC0006-25G
APOSPC0006-5GEA 4770 CZK
APOSPC0006-5G APOSPC0006-1G APOSPC0006-25G
2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine 98%
2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆ClF₂N
MW: 177,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631449
CAS číslo: 261762-45-2
UN: 1760
ADR: 8,III