ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, α-Chloro-2,4-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
PC0002-100G
PC0002-25G
PC0002-5G
APOSPC0002-100GEA
2240
CZK
APOSPC0002-100G
APOSPC0002-25G
APOSPC0002-5G
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone 98%
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₅ClF₂O MW: 190.58 Bod varu: 233 Bod tání: 44…48 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013252 CAS číslo: 51336-94-8 UN: 3261 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...