Tisk…
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0001-1G PC0001-5G
APOSPC0001-1GEA 827 CZK
APOSPC0001-1G APOSPC0001-5G
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride 98%
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631324
CAS číslo: 261762-43-0
UN: 3265
ADR: 8,II