Tisk…
Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
OR9999-1G OR9999-5G
APOSOR9999-1GEA 5460 CZK
APOSOR9999-1G APOSOR9999-5G
Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00139509
CAS číslo: 2549-19-1