Tisk…
5-Phenyl-1,3-oxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9992-1G OR9992-250MG
APOSOR9992-1GEA 1240 CZK
APOSOR9992-1G APOSOR9992-250MG
5-Phenyl-1,3-oxazole
5-Phenyl-1,3-oxazole
Vzorec: C9H7NO
MW: 145,1580 g/mol
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00067074
CAS číslo: 1006-68-4