Tisk…
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9991-1G OR9991-5G
APOSOR9991-1GEA 1450 CZK
APOSOR9991-1G APOSOR9991-5G
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 98%
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂
Bod varu: 114…115 °C/4mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067853
CAS číslo: 1131-17-5