Tisk…

2-Toluenethiol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Thiocresol, 1-Mercapto-2-methylbenzene, o-Toluenethiol, 2-Methylbenzene-1-thiol, 2-Methylbenzenethiol, o-Thiocresol, 2-Methylthiophenol

OR9990-10G OR9990-25G OR9990-100G
APOSOR9990-10GEA 0 CZK
APOSOR9990-10G APOSOR9990-25G APOSOR9990-100G
2-Toluenethiol 98%
2-Toluenethiol
Vzorec: C₇H₈S
MW: 124.21
Bod varu: 195 °C
Bod tání: 44540 °C
Hustota: 1.041
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004838
CAS číslo: 137-06-4
EINECS: 205-276-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09461

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR