Tisk…
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9989-100G OR9989-25G OR9989-500G
APOSOR9989-100GEA 1660 CZK
APOSOR9989-100G APOSOR9989-25G APOSOR9989-500G
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂S
MW: 200,26 g/mol
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010301
CAS číslo: 35303-76-5
EINECS: 252-501-0
UN: 3259
ADR: 8,III