(R)-(-)-2-Aminobutyric acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(R)-()-2-Aminobutyric acid, D-2-Aminobutyric acid, D(-)-2-Aminobutyric acid, H-D-Abu-OH
OR9988-25G
OR9988-100G
APOSOR9988-25GEA
622
CZK
APOSOR9988-25G
APOSOR9988-100G
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid 98%
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid
Vzorec:
C₄H₉NO₂ MW: 103,12 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064414 CAS číslo: 2623-91-8 EINECS: 220-084-4 |