Diethyl bromomalonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Diethyl 2-bromomalonate
OR9987-25G
OR9987-100G
OR9987-500G
APOSOR9987-25GEA
622
CZK
APOSOR9987-25G
APOSOR9987-100G
APOSOR9987-500G
Diethyl bromomalonate 98%
Diethyl bromomalonate
Vzorec:
C₇H₁₁BrO₄ MW: 239.07 Bod varu: 140…141 °C/30mmHg Hustota: 1.402 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 111 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009138 CAS číslo: 685-87-0 EINECS: 211-683-1 UN: 3265 ADR: 8 II |