Tisk…
(±)-2-Aminobutyric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9986-100G OR9986-25G OR9986-500G
APOSOR9986-100GEA 1870 CZK
APOSOR9986-100G APOSOR9986-25G APOSOR9986-500G
(±)-2-Aminobutyric acid
(±)-2-Aminobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008093
CAS číslo: 2835-81-6