Tisk…

4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR9985-1G OR9985-5G OR9985-25G
APOSOR9985-1GEA 1780 CZK
APOSOR9985-1G APOSOR9985-5G APOSOR9985-25G
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline 98%
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂O₂
MW: 224,65 g/mol
Bod tání: 284…287 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570172
CAS číslo: 13790-39-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR