Tisk…
6-Nitro-m-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Nitro-5-methylbenzoic acid, 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
OR9984-10G OR9984-25G
APOSOR9984-10GEA 417 CZK
APOSOR9984-10G APOSOR9984-25G
6-Nitro-m-toluic acid
6-Nitro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
MW: 181.15
Bod varu: 364
Bod tání: 133…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007368
CAS číslo: 3113-72-2