Tisk…
5-Methoxy-1-indanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9975-25G OR9975-5G OR9975-100G
APOSOR9975-25GEA 1910 CZK
APOSOR9975-25G APOSOR9975-5G APOSOR9975-100G
5-Methoxy-1-indanone 98%
5-Methoxy-1-indanone
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod tání: 107…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003789
CAS číslo: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6