Tisk…
α-Bromo-m-toluonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
OR9974-100G OR9974-10G OR9974-25G
APOSOR9974-100GEA 5790 CZK
APOSOR9974-100G APOSOR9974-10G APOSOR9974-25G
α-Bromo-m-toluonitrile
α-Bromo-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196.05
Bod varu: 130 °C/3.8mmHg
Bod tání: 91…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001809
CAS číslo: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN: 3261
ADR: 8 II