Tisk…
2-Bromo-4-phenylpyridine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9966-10G OR9966-1G OR9966-5G
APOSOR9966-10GEA 21060 CZK
APOSOR9966-10G APOSOR9966-1G APOSOR9966-5G
2-Bromo-4-phenylpyridine 97+%
2-Bromo-4-phenylpyridine
Vzorec: C₁₁H₈BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00235159
CAS číslo: 54151-74-5