Tisk…
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9965-100G OR9965-25G OR9965-5G
APOSOR9965-100GEA 1870 CZK
APOSOR9965-100G APOSOR9965-25G APOSOR9965-5G
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 99%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄HBrCl₂N₂
Bod varu: 128 °C/5mmHg
Bod tání: 29…30 °C
Hustota: 1,781 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00127818
CAS číslo: 36082-50-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III