Tisk…
o-Toluenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9961-1G OR9961-5G OR9961-10G
APOSOR9961-1GEA 3310 CZK
APOSOR9961-1G APOSOR9961-5G APOSOR9961-10G
o-Toluenesulphonyl chloride 97%
o-Toluenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₇ClO₂S
Bod varu: 254 °C
Bod tání: 10 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024874
CAS číslo: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
UN: 3265
ADR: 8,II