2,4,6-Trichloroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR9960-25G
OR9960-1G
OR9960-5G
APOSOR9960-25GEA
2280
CZK
APOSOR9960-25G
APOSOR9960-1G
APOSOR9960-5G
2,4,6-Trichloroaniline
2,4,6-Trichloroaniline
Vzorec:
C₆H₄Cl₃N Bod varu: 262 °C Bod tání: 73…75 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007663 CAS číslo: 634-93-5 EINECS: 211-219-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |