Tisk…
2-Chloro-5-nitrophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9957-100G
APOSOR9957-100GEA 3380 CZK
APOSOR9957-100G
2-Chloro-5-nitrophenol 97%
2-Chloro-5-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Bod tání: 112…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01571825
CAS číslo: 619-10-3
EINECS: 210-579-3