Tisk…
3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9955-250MG OR9955-100MG
APOSOR9955-250MGEA 2820 CZK
APOSOR9955-250MG APOSOR9955-100MG
3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde 95%
3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00732125
CAS číslo: 81322-67-0