Tisk…
Piperidin-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Piperidinol, 4-Hydroxypiperidine
OR9943-25G OR9943-100G OR9943-10G
APOSOR9943-25GEA 622 CZK
APOSOR9943-25G APOSOR9943-100G APOSOR9943-10G
Piperidin-4-ol 95%
Piperidin-4-ol
Vzorec: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Bod varu: 108…114 °C/10mmHg
Bod tání: 86…90 °C
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005999
CAS číslo: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1