Tisk…
3-Methylanthranil acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-3-methylbenzoic acid
OR9942-100G OR9942-25G
APOSOR9942-100GEA 870 CZK
APOSOR9942-100G APOSOR9942-25G
3-Methylanthranil acid 98%
3-Methylanthranil acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151.16
Bod varu: 315
Bod tání: 174…177 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007745
CAS číslo: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2