Tisk…
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9936-100G OR9936-25G
APOSOR9936-100GEA 14550 CZK
APOSOR9936-100G APOSOR9936-25G
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Bod tání: 125…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010645
CAS číslo: 2199-44-2