Tisk…
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9935-5G OR9935-25G
APOSOR9935-5GEA 1580 CZK
APOSOR9935-5G APOSOR9935-25G
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Vzorec: C₁₄H₂₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179394
CAS číslo: 86770-31-2