Tisk…
1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one
OR9934-1G OR9934-5G OR9934-250MG
APOSOR9934-1GEA 2070 CZK
APOSOR9934-1G APOSOR9934-5G APOSOR9934-250MG
1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone
1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone
Vzorec: C₁₀H₁₀BrNO
MW: 240.10 g/mol
Bod tání: 98…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00138502
CAS číslo: 7661-32-7