p-Toluensulfonylchlorid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Toluene-4-sulphonyl chloride, Tosyl chloride, 4-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-p-sulphonyl chloride
OR9931-100G
OR9931-1KG
APOSOR9931-100GEA
622
CZK
APOSOR9931-100G
APOSOR9931-1KG
p-Toluensulfonylchlorid 97%
p-Toluensulfonylchlorid
Vzorec:
C₇H₇ClO₂S Bod varu: 146 °C/15mmHg Bod tání: 67…70 °C Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 128 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007450 CAS číslo: 98-59-9 EINECS: 202-684-8 UN: 3261 ADR: 8,II |