Tisk…
2,4-Dimethylpyrrole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9930-5G OR9930-25G
APOSOR9930-5GEA 2070 CZK
APOSOR9930-5G APOSOR9930-25G
2,4-Dimethylpyrrole 98%
2,4-Dimethylpyrrole
Vzorec: C₆H₉N
MW: 95,1424 g/mol
Bod varu: 165…167 °C
Hustota: 0,924 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192088
CAS číslo: 625-82-1
EINECS: 210-912-2