Tisk…
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate, Ethyl 5-Formyl-2,4-dimethyl-3-pyrrolecarboxylate, Ethyl 5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate, 5-Formyl-2,4-dimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid ethyl ester
OR9928-1G
APOSOR9928-1GEA 622 CZK
APOSOR9928-1G
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 98%
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Bod tání: 165…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00030352
CAS číslo: 2199-59-9