Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9926-1G
OR9926-5G
APOSOR9926-1GEA
622
CZK
APOSOR9926-1G
APOSOR9926-5G
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate 98%
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Vzorec:
C₉H₁₃NO₂ Bod tání: 122…123 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01365811 CAS číslo: 2199-51-1 |