Tisk…
Coumarin-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9923-25G OR9923-5G OR9923-100G OR9923-500G
APOSOR9923-25GEA 2070 CZK
APOSOR9923-25G APOSOR9923-5G APOSOR9923-100G APOSOR9923-500G
Coumarin-3-carboxylic acid 97%
Coumarin-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆O₄
Bod tání: 189…192 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006852
CAS číslo: 531-81-7
EINECS: 208-518-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III