Tisk…

3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione, technická kvalita

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR9919-1G OR9919-500MG
APOSOR9919-1GEA 9330 CZK
APOSOR9919-1G APOSOR9919-500MG
3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione, technická kvalita
3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione
Vzorec: C₉H₁₆O₂
MW: 156,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01846256
CAS číslo: 13221-94-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR