Tisk…
tert-Butyl-4-(4-aminobenzoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9915-1G OR9915-500MG
APOSOR9915-1GEA 11870 CZK
APOSOR9915-1G APOSOR9915-500MG
tert-Butyl-4-(4-aminobenzoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-(4-aminobenzoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Vzorec: C₁₆H₂₃N₃O₃
Bod tání: 159…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659531
CAS číslo: 350684-49-0