Tisk…
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9914-1G OR9914-5G OR9914-25G
APOSOR9914-1GEA 622 CZK
APOSOR9914-1G APOSOR9914-5G APOSOR9914-25G
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Bod tání: 171…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426696
CAS číslo: 61272-71-7