Tisk…
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9913-1G OR9913-5G OR9913-25G
APOSOR9913-1GEA 622 CZK
APOSOR9913-1G APOSOR9913-5G APOSOR9913-25G
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Bod tání: 237…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05665872
CAS číslo: 404827-77-6