Tisk…
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9912-1G OR9912-500MG OR9912-5G
APOSOR9912-1GEA 5630 CZK
APOSOR9912-1G APOSOR9912-500MG APOSOR9912-5G
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Bod tání: 61…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021074
CAS číslo: 52191-15-8