4-(1-Azepanyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9910-100MG
OR9910-1G
OR9910-500MG
APOSOR9910-100MGEA
830
CZK
APOSOR9910-100MG
APOSOR9910-1G
APOSOR9910-500MG
4-(1-Azepanyl)aniline 95%
4-(1-Azepanyl)aniline
Vzorec:
C₁₂H₁₈N₂ MW: 190,29 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01536453 CAS číslo: 57356-18-0 |