Tisk…
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-1H-indazol-3-amine
OR9905-25G OR9905-5G
APOSOR9905-25GEA 8270 CZK
APOSOR9905-25G APOSOR9905-5G
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆ClN₃
MW: 167,60 g/mol
Bod tání: 159…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00663139
CAS číslo: 20925-60-4