Tisk…
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9903-1G OR9903-5G
APOSOR9903-1GEA 1870 CZK
APOSOR9903-1G APOSOR9903-5G
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
Vzorec: C₉H₉BrOS
Bod tání: 50…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094708
CAS číslo: 42445-46-5
UN: 3261
ADR: 8,III