Tisk…
ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-iodophenyl)ethanone, 4-Iodophenacyl bromide
OR9902-1G OR9902-25G OR9902-5G
APOSOR9902-1GEA 622 CZK
APOSOR9902-1G APOSOR9902-25G APOSOR9902-5G
ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%
ω-Bromo-4-iodoacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrIO
Bod tání: 113…115 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01360521
CAS číslo: 31827-94-8
UN: 1759
ADR: 8,III