Tisk…
ω,4-Dibromoacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9901-100G OR9901-25G
APOSOR9901-100GEA 3770 CZK
APOSOR9901-100G APOSOR9901-25G
ω,4-Dibromoacetophenone 98%
ω,4-Dibromoacetophenone
Vzorec: C₈H₆Br₂O
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000200
CAS číslo: 99-73-0
UN: 3261
ADR: 8,II